Drukuj
N-Benzyltropinone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
OR30704-1G OR30704-25G OR30704-5G
APOSOR30704-1GEA 110 PLN
APOSOR30704-1G APOSOR30704-25G APOSOR30704-5G
N-Benzyltropinone
N-Benzyltropinone
Formuła: C₁₄H₁₇NO
Temp. Wrzenia: 124 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 28…31 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151640
Numer CAS: 28957-72-4
Numer WE (dawny EINECS): 249-329-3
Jednostka: 2735
ADR: 8,III