Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR307039-25G OR307039-5G OR307039-100G
APOSOR307039-25GEA 286 PLN
APOSOR307039-25G APOSOR307039-5G APOSOR307039-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Formuła: C₉H₂₀N₂O₂
Gęstość: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210019
Numer CAS: 68076-36-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III