Drukuj
Chlorojodometan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30688-25G OR30688-100G OR30688-500G
APOSOR30688-25GEA 110 PLN
APOSOR30688-25G APOSOR30688-100G APOSOR30688-500G
Chlorojodometan 98%
Chlorojodometan
Formuła: CH₂ClI
Temp. Wrzenia: 108…109 °C
Gęstość: 2,422 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001078
Numer CAS: 593-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-804-8