Drukuj
Oktachloronaftalen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30671-1G OR30671-25G OR30671-5G
APOSOR30671-1GEA 145 PLN
APOSOR30671-1G APOSOR30671-25G APOSOR30671-5G
Oktachloronaftalen 98%
Oktachloronaftalen
Formuła: C₁₀Cl₈
Temp. Wrzenia: 440 °C
Temp. topnienia: 194…197 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2234-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-778-7