Drukuj
Bromonitromethane 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3067-5G OR3067-1G
APOSOR3067-5GEA 472 PLN
APOSOR3067-5G APOSOR3067-1G
Bromonitromethane 90%
Bromonitromethane
Formuła: BrCH₂NO₂
Temp. Wrzenia: 146…148 °C/750mmHg
Gęstość: 2,007 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007401
Numer CAS: 563-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-258-0
Jednostka: 3139
ADR: 5.1,II