Drukuj
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR306659-1G OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA 2150 PLN
APOSOR306659-1G APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Formuła: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Temp. topnienia: 285…287 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13187883
Numer CAS: 1216171-07-1