Drukuj
4-Bromo-2-nitroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 124 PLN
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03 g/mol
Temp. topnienia: 87…88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00055529
Numer CAS: 33696-00-3