Drukuj
4-Bromo-2-nitroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 232 PLN
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroanilina
4-Bromo-2-nitroanilina
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 309
Temp. topnienia: 110…114 °C
Gęstość: 1.81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041312
Numer CAS: 875-51-4