Drukuj
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 545 PLN
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270816
Numer CAS: 16042-25-4