Drukuj
5-Bromo-1-penten
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 240 PLN
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-penten
5-Bromo-1-penten
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 126…127 °C
Gęstość: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000264
Numer CAS: 1119-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-281-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III