Drukuj
4-Bromo-o-cresol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 928 PLN
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. topnienia: 62…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055435
Numer CAS: 2362-12-1