Drukuj
1,4-Dibromonaftalen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30594-25G OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA 197 PLN
APOSOR30594-25G APOSOR30594-5G
1,4-Dibromonaftalen 98%
1,4-Dibromonaftalen
Formuła: C₁₀H₆Br₂
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041823
Numer CAS: 83-53-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III