Drukuj
5-Heksyn-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 1070 PLN
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Heksyn-1-ol
5-Heksyn-1-ol
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…75 °C/15mmHg
Gęstość: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002980
Numer CAS: 928-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 618-884-7