Drukuj
4,6-Dichloro-o-cresol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 110 PLN
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichloro-o-cresol
4,6-Dichloro-o-cresol
Formuła: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 225…226 °C
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019988
Numer CAS: 1570-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-382-9