Drukuj
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 189 PLN
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214.10 g/mol
Temp. topnienia: 183…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012734
Numer CAS: 3747-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-145-3