Drukuj
3-Bromo-o-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3055-100G OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA 429 PLN
APOSOR3055-100G APOSOR3055-25G
3-Bromo-o-toluic acid
3-Bromo-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. topnienia: 152…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270097
Numer CAS: 76006-33-2