Drukuj
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 853 PLN
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 211…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115212
Numer CAS: 98088-04-1