Drukuj
Kwas 6-bromo-o-toluilowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 110 PLN
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
Kwas 6-bromo-o-toluilowy 97%
Kwas 6-bromo-o-toluilowy
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. topnienia: 107…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310788
Numer CAS: 90259-31-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III