Drukuj
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA 110 PLN
APOSOR305320-1G APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Formuła: C₆H₅N₃O₅
Temp. topnienia: 174…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00456280
Numer CAS: 14150-94-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III