Drukuj
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 327 PLN
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formuła: C₁₀H₈O₃S
MW: 230.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064186
Numer CAS: 532-02-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-523-8