Drukuj
Kwas 6-Bromo-m-toluilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3053-1G OR3053-5G
APOSOR3053-1GEA 110 PLN
APOSOR3053-1G APOSOR3053-5G
Kwas 6-Bromo-m-toluilowy 98%
Kwas 6-Bromo-m-toluilowy
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079722
Numer CAS: 6967-82-4