Drukuj
6-Methoxyisoindolin-1-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR305281-1G OR305281-250MG
APOSOR305281-1GEA 435 PLN
APOSOR305281-1G APOSOR305281-250MG
6-Methoxyisoindolin-1-one
6-Methoxyisoindolin-1-one
Formuła: C₉H₉NO₂
MW: 163.1733 g/mol
Temp. topnienia: 189…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234735
Numer CAS: 132680-54-7