Drukuj
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G
APOSOR30516-100GEA 1860 PLN
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁ClN₂O
Temp. topnienia: 155 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00035456
Numer CAS: 6971-45-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-199-1