Drukuj
5-Methyl-1H-indazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 124 PLN
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Formuła: C₈H₈N₂
Temp. Wrzenia: 165…190 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01606235
Numer CAS: 1776-37-0