Drukuj
Hexyl chloroformate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl carbonochloridate
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 691 PLN
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formuła: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164.6299 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…61 °C/7mmHg
Gęstość: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000651
Numer CAS: 6092-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-036-4
Jednostka: 3277
ADR: 6.1+8 II