Drukuj
2-Bromo-4-methylanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 182 PLN
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-methylanisole 98%
2-Bromo-4-methylanisole
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 134 °C/25mmHg
Gęstość: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017783
Numer CAS: 22002-45-5
Numer WE (dawny EINECS): 244-705-3