Drukuj
2,5-Dibromohydroquinone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 168 PLN
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Formuła: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267.9 g/mol
Temp. topnienia: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192664
Numer CAS: 14753-51-6