Drukuj
4-Chloro-2-iodophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 145 PLN
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Formuła: C₆H₄ClIO
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235248
Numer CAS: 71643-66-8