Drukuj
4-Bromobenzenosulofonoamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30462-25G OR30462-5G OR30462-100G
APOSOR30462-25GEA 131 PLN
APOSOR30462-25G APOSOR30462-5G APOSOR30462-100G
4-Bromobenzenosulofonoamid 98%
4-Bromobenzenosulofonoamid
Formuła: C₆H₆BrNO₂S
Temp. topnienia: 164…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051977
Numer CAS: 701-34-8