Drukuj
5-Aminoindazol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30440-100G OR30440-5G OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA 1100 PLN
APOSOR30440-100G APOSOR30440-5G APOSOR30440-25G
5-Aminoindazol 95%
5-Aminoindazol
Formuła: C₇H₇N₃
Temp. topnienia: 172…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037975
Numer CAS: 19335-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 242-971-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III