Drukuj
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
OR30439-1G OR30439-25G OR30439-5G
APOSOR30439-1GEA 0 PLN
APOSOR30439-1G APOSOR30439-25G APOSOR30439-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClN
Temp. topnienia: 243…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012549
Numer CAS: 2338-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-048-0