Drukuj
9,10-Dibromoantracen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 545 PLN
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromoantracen
9,10-Dibromoantracen
Formuła: C₁₄H₈Br₂
MW: 336.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 427
Temp. topnienia: 222…224 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001244
Numer CAS: 523-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-342-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 13,03041