Drukuj
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 3620 PLN
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C/0.75mmHg
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063139
Numer CAS: 7782-24-3