Drukuj
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR304085-25G OR304085-5G
APOSOR304085-25GEA 679 PLN
APOSOR304085-25G APOSOR304085-5G
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy 98%
Kwas (R)-(-)-hydrotropowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. topnienia: 29…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063140
Numer CAS: 7782-26-5