Drukuj
(S)-(+)-2-Oktanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D(+)-2-Octanol, (S)-Octan-2-ol, (S)-(+)-Hexyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy octane, (S)-(+)-Methyl hexyl carbinol
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 269 PLN
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Oktanol
(S)-(+)-2-Oktanol
Formuła: C₈H₁₈O
Temp. Wrzenia: 179…180 °C
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064283
Numer CAS: 6169-06-8