Drukuj
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Dostawca: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 1350 PLN
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formuła: C₁₂H₁₆N₂
MW: 188.27 g/mol
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10014475
Numer CAS: 1018265-76-3