Drukuj
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 911 PLN
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10697588
Numer CAS: 10177-24-9
Jednostka: 1760
ADR: 8,III