Drukuj
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR303891-1G OR303891-5G
APOSOR303891-1GEA 0 PLN
APOSOR303891-1G APOSOR303891-5G
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
2,5-Dichloro-4-formylpyridine
Formuła: C₆H₃Cl₂NO
Temp. topnienia: 73…74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06410679
Numer CAS: 102645-33-0