Drukuj
5-cyanopicolinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR303889-1G OR303889-5G
APOSOR303889-1GEA 122 PLN
APOSOR303889-1G APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Formuła: C₇H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 212…214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09152775
Numer CAS: 53234-55-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III