Drukuj
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 4470 PLN
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Formuła: C₇H₇Cl₂NO
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12405630
Numer CAS: 727648-72-8