Drukuj
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 3360 PLN
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216.24 g/mol
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140350
Numer CAS: 1221791-78-1