Drukuj
Ethyl-3-chloropicolinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-chloropicolinate, Ethyl 3-chloro-2-pyridinecarboxylate
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 2690 PLN
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6076 g/mol
Temp. Wrzenia: 104…106 °C/0.7mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11656307
Numer CAS: 128073-20-1