Drukuj
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2,5-dichloroisonicotinate, Methyl 2,5-dichloropyridine-4-carboxylate
OR303768-1G OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA 276 PLN
APOSOR303768-1G APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate
Formuła: C₇H₅Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 28…29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09951944
Numer CAS: 623585-74-0