Drukuj
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Dostawca: Apollo Scientific
OR303737-1G OR303737-500MG
APOSOR303737-1GEA 2690 PLN
APOSOR303737-1G APOSOR303737-500MG
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formuła: C₁₁H₉ClN₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052804
Numer CAS: 25935-62-0