Drukuj
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-formylnicotinate
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 501 PLN
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. topnienia: 115…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275010
Numer CAS: 10165-86-3