Drukuj
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2,3-dichloroisonicotinate
OR303721-1G OR303721-5G
APOSOR303721-1GEA 679 PLN
APOSOR303721-1G APOSOR303721-5G
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate
Formuła: C₇H₅Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 38…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09951946
Numer CAS: 603124-78-3