Drukuj
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR303640-1G OR303640-500MG OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA 1680 PLN
APOSOR303640-1G APOSOR303640-500MG APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formuła: C₁₄H₁₉BrN₄O₄
Temp. topnienia: 100…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140319
Numer CAS: 1221792-73-9