Drukuj
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 479 PLN
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formuła: C₇H₆NO₃Cl
MW: 187.5804 g/mol
Temp. topnienia: 230…234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08236845
Numer CAS: 503000-87-1