Drukuj
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 218 PLN
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formuła: C₆H₄BrN₃O
Temp. topnienia: >350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00763285
Numer CAS: 148038-83-9