Drukuj
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR303515-5G OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA 160 PLN
APOSOR303515-5G APOSOR303515-25G
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₆BBrO₂
Temp. topnienia: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110553
Numer CAS: 68716-49-4